Learn More
Sulfato de manganeso monohidratado (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11427622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11427622 1 kg
11401921 100 g
11417622 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215533691
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC Sulfato de hidrato de manganeso(2+)
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Sulfate Monohydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Cultivo celular