Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese Sulfate Monohydrate |
| CAS | 10034-96-5 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | H2MnO5S |
| Número MDL | MFCD00149159 |
| Sinónimo | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
| Clave InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Sulfato de hidrato de manganeso(2+) |
| Mostrar más |