Learn More
Solución estándar manganeso, para AAS, 1 mg/ml Mn en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10153830 100 mL 100 ML
10133880 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10153830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.80€
    19.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.15€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Manganese standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Líquido
Fórmula molecular Mn
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011111
Color Incolora
Punto de fusión -3.0°C
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:35154
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.94
Grado AAS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.