Learn More
Objetivo de pulverización de manganeso, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414805 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15414805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040864.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7439-96-5
Formulario Prensado en caliente
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mn
Número MDL MFCD00011111
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Porcentaje de pureza 99.95%