Learn More
Objetivo de pulverización de manganeso, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Código de producto. 15424805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424805 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15424805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040865.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7439-96-5
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Formulario Prensado en caliente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mn
Número MDL MFCD00011111
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Porcentaje de pureza 99.95%