Learn More
Objetivo de pulverización de manganeso, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15494795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494795 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15494795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040862.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Manganese sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7439-96-5
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Formulario Prensado en caliente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mn
Número MDL MFCD00011111
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Información de solubilidad Soluble in diluted acids. Insoluble in water.
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Porcentaje de pureza 99.95%