Learn More
Polvo de manganeso, malla -325, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese |
| Densidad | 7.3g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de malla | -325 Mesh |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95%, metal basis |
| Formulario | Polvo |
Safety and Handling
- Manganese powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese