Learn More
Polvo de manganeso, malla - 140 + 325, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334058 25 g 25 g
11314058 100 g 100 g
11324058 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041343.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese powder
Cantidad 25 g
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.6%