Learn More
Piezas de manganeso con forma irregular, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373268 100 g 100 g
11363268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036221.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para deposición al vacío
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Specifications
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray irregularly shaped pieces
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Piezas grises