Learn More
Piezas de manganeso, irregulares, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371298 250 g 250 g
11351298 1 kg 1 Kg
11361298 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010236.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray irregularly shaped pieces
Densidad 7.3g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Placa rota
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.94