Learn More
Nanopolvo de manganeso, 30-50 nm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476975 5 g 5 g
15486975 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045508.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: Capa de 5-12nm de Mn3O4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray powder
Densidad 7.3g/cm3 at 20°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Nanopolvo