Learn More
Manganeso - Mn @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Código de producto. 30324870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 g
Código de producto. Cantidad
30324870 200 g
1 options
Código de producto. 30324870 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOMN1000A200G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
CAS 7439-96-5
Nombres de analitos o componentes Manganese
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Mn
Concentración 1000 μg/g
Sinónimo Mn
Fórmula InChI InChI=1 S/Mn
Tipo de solución Solución única
SMILES [Mn]
Elemento Mn
Nombre IUPAC Manganeso
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 54.94
Cantidad 200 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.938