Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de manganeso, para pruebas colorimétricas de agua
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de manganeso. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Juegos de reactivos disponibles para rango bajo (utilizando el método PAN) o determinación de rango alto (mediante el método de periodato)
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de manganeso de bajo rango |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | Frascos cuentagotas y paquetes individuales |
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 1 set |
| temp | De 0 a 300μ g/l de manganeso |
| Método de prueba | Determinación colorimétrica |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |