Learn More
Telururo de manganeso(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302238 10 g 10 g
11392228 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013134.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-89-2
Fórmula molecular MnTe2
Peso molecular (g/mol) 310.138
Número MDL MFCD00064703
Clave InChI KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
Nombre IUPAC bis(telanilideno)manganeso
SMILES [Mn](=[Te])=[Te]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Manganese(IV) telluride
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.14
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.