Learn More
Óxido de manganeso (IV), TRC
Código de producto. 30471551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471551 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30471551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM164310250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Mn O2
Sinónimo Manganese Oxide (MnO2)
Fórmula InChI InChI=1S/Mn.2O
SMILES O=[Mn]=O
Nombre IUPAC dioxomanganeso
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.9279