Learn More
Óxido de manganeso (IV), TRC
Código de producto. 30473105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473105 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30473105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16431025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Mn O2
Sinónimo Manganese Oxide (MnO2)
Fórmula InChI InChI=1S/Mn.2O
SMILES O=[Mn]=O
Nombre IUPAC dioxomanganeso
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.9279