Specifications
| Punto de fusión | 535°C |
| CAS | 1313-13-9 |
| Color | Gris |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | MnO2 |
| Número MDL | MFCD00003463 |
| Sinónimo | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| Clave InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Manganese(IV) oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.