Learn More
Óxido de manganeso(IV) activado, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
15488979 500 g 500 g
15468979 10 g 10 g
15478979 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15488979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13253.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Manganese(IV) oxide is suitable for use in batteries. It is widely used for the selective oxidation of allylic and benzylic alcohols to aldehydes or ketones, as a co-oxidant in combination with 1,4-benzoquinone and in the allylic oxidation of olefins catalyzed by Palladium(II)­ acetate. It acts a reagent for oxidations. It is the source of manganese and all its compounds, largely used in manufacturing of manganese steel, for making amethyst glass, decolorizing glass, painting on porcelain, faience and majolica. The precipitate is used in electrotechnics, pigments, browning gun barrels, drier for paints and varnishes, printing and dyeing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de manganeso(IV) es adecuado para su uso en baterías. Se utiliza muy a menudo para la oxidación selectiva de alcoholes alílicos y bencílicos a aldehídos o cetonas, como cooxidante en combinación con la 1,4-benzoquinona y en la oxidación alílica de olefinas catalizadas con acetato de paladio(II). Actúa como reactivo para las oxidaciones. Es fuente de manganeso y de todos sus compuestos, utilizados en gran medida en la fabricación de acero al manganeso, para la fabricación de vidrio amatista, para decolorar el vidrio, en pintura sobre porcelana, fayenza y mayólica. El precipitado se utiliza en electrotécnica, pigmentos, pavonado de cañones de armas, secador para pinturas y barnices, impresión y teñido de textiles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(IV) oxide activated
Punto de fusión ∽535°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,5730
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Densidad 5.026
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese (IV) oxide, activated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese dioxide