Learn More
Óxido de manganeso(IV), 99 %, malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese(IV) oxide |
| Punto de fusión | 535.0°C |
| Nombre de nota | 99+%, -10 mesh |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Densidad | 5.02 |
| Fórmula lineal | MnO2 |
| Número UN | 1479 |
| Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Manganese(IV) oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide