Learn More
Óxido de manganeso (IV), 97%
Código de producto. 11488830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
10 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488830 10 g 10 g
11469662 500 g 500 g
11479662 2500 g 2500 g
15463027 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10765.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
El óxido de manganeso (IV) se utiliza como pigmento y como reactivo en la síntesis inorgánica, especialmente para la oxidación de alcoholes alílicos. También se utiliza para pilas secas como la pila alcalina y la pila de cinc-carbono. Participa en la preparación de otros compuestos de manganeso. Es un precursor del ferromanganeso y aleaciones relacionadas, útiles en la industria del acero. Cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Además, se utiliza para preparar sulfato de manganeso(II), cloruro de manganeso(II) y permanganato de potasio. Además de esto, se utiliza en la fabricación de cerámica y vidrio como pigmento inorgánico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El óxido de manganeso(IV) se utiliza como pigmento y como reactivo en la síntesis inorgánica, especialmente para la oxidación de alcoholes alílicos. También se utiliza para pilas secas como la pila alcalina y la pila de cinc-carbono. Participa en la preparación de otros compuestos de manganeso. Es un precursor del ferromanganeso y aleaciones relacionadas, útiles en la industria del acero. Cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Además, se utiliza para preparar sulfato de manganeso(II), cloruro de manganeso(II) y permanganato de potasio. Además, se utiliza en la fabricación de cerámica y vidrio como pigmento inorgánico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (IV) oxide
Punto de fusión 535°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,5730
Información de solubilidad Insoluble aq. soln..
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 5.026
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(IV) oxide
RU– Solo para uso en investigación