Learn More
Fosfato de manganeso(III) hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413478 50 g 50 g
11403478 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17868.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149.91 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104663-56-1
Fórmula molecular MnO4P
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00209658
Clave InChI BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
SMILES [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(III) phosphate hydrate
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC manganeso(3+);fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%