Learn More
Manganeso(III)acetilacetonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15760859 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15760859 100 g Frasco de vidrio 100 g
10546821 5 g Frasco de vidrio 5 g
10672942 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15760859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343981000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14284-89-0 | C15H21MnO6 | 352.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14284-89-0
Fórmula molecular C15H21MnO6
Peso molecular (g/mol) 352.27
Número MDL MFCD00000023
Clave InChI HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Sinónimo mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
PubChem CID 122130696
Nombre IUPAC Manganeso(3+); (E)-4-oxopent-2-en-2-olato
SMILES [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(III)acetylacetonate
Punto de fusión 160°C
Color Negro
Análisis elemental 96% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fieser 02,264
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino