Learn More
Acetato de manganeso(III) hidrato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377288 10 g 10 g
11387288 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030519.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
It acts as a mild and selective oxidizing agent in organic synthesis and materials science. Manganese(III) Acetate Dihydrate is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19513-05-4
Fórmula molecular C6H9MnO6
Peso molecular (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00150022
Clave InChI AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(III) acetate hydrate
Color Rosa
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Mn(OOCCH3)3·xH2O
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.59 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(III) acetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(III) acetate hydrate