Learn More
Óxido de tungsteno y manganeso(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318148 250 g 250 g
11308148 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039374.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14177-46-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14177-46-9
Número MDL MFCD00014212
Sinónimo Manganese tungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) tungsten oxide
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.79
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 7.23