Learn More
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 11452844 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452844 250 g 250 GR
11462844 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452844 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2300/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-68-5
Fórmula molecular MnO4S
Peso molecular (g/mol) 150.99
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 26°C to 27°C
Color Rojo
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.05g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate, tetrahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate