Learn More
Sulfato de manganeso(II) tetrahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489577 100 g 100 g
11499577 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22081.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de manganeso(II) tetrahidrato es un mineral esencial utilizado en cápsulas, tabletas y en forma líquida, que proporciona nutrientes esenciales como vitaminas, proteínas, y en sustancias nutricionales similares. Pasa por electrólisis para producir dióxido de manganeso. Tras la oxidación, produce dióxido de manganeso químico (CMD) y se aplica en pilas secas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Pierde toda el agua a 400-450°. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-68-5
Fórmula molecular H8MnO8S
Peso molecular (g/mol) 223.054
Número MDL MFCD00149160
Clave InChI CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal MnSO4·4H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.06 (151.00 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate