Learn More
Sulfato de manganeso(II), puro, polvo seco, Fisher Chemical
Código de producto. 10161670 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10161670 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10161670 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2350/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 850°C
Punto de fusión 700°C
CAS 10034-96-5
Color Blanco
pH 3 to 3.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H2MnO5S
Número MDL MFCD00149159
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.