Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Solstice
Código de producto. 15633400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633400 6 x 1 kg paquete de 6
15613400 500 g 500 g
15603400 1 kg 1 Kg
15623400 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15633400 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314256X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado ACS/Puriss. p.a.