Learn More
Monohidrato de sulfato de manganeso(II), reactivo analítico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16625803 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16625803 25 kg
1 options
Código de producto. 16625803 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 3142525KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700°C (anhydrous substance)
CAS 10034-96-5
Color Rosa
% máx. CAS 1
pH 4 to 6
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H2MnO5S
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sulfato de hidrato de manganeso(2+)
Peso molecular (g/mol) 169.01
Grado ACS
Densidad 2.950 g/cm3 (20°C)