Learn More
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™
Código de producto. 15687960 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15687960 500 g Poly bottle 500 g
15667960 100 g Poly bottle 100 g
15677960 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15687960 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M7634500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700°C
Color Red
pH 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C)
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Poly bottle