Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Packungsgröße:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10701234 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10696592 500 g Frasco de plástico 500 g
10562991 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10701234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205900050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Punto de ebullición 850.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto de fusión 700.0°C
Color De rosa a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnSO4·H2O
Índice Merck 15, 5804
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 10.0% to 12.0% (500°C)
Envase Frasco de plástico