Learn More
Sulfato de Manganeso(II), TRC
Código de producto. 30472435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472435 1 g 1 g
30465932 10 g 10 g
30480529 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2458151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-36-7
Fórmula molecular SO42 . x H2O . Mn
Peso molecular (g/mol) 169.02
Sinónimo C.I. 77752, Manganese Sulfate (MnSO4) Tetrahydrate, Manganese Sulfate Tetrahydrate, Manganese(2+) Sulfate Tetrahydrate, Manganous Sulfate Tetrahydrate
Nombre IUPAC manganeso; ácido sulfúrico; hidratar
SMILES O.[Mn].OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) Sulfate Hydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.916