Learn More
Perclorato de manganeso(II) hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10155570 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10155570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316511000
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 165°C
Nombre de nota 99%
CAS 15364-94-0
Color Rosa
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular Cl2H12MnO14
Fórmula lineal Mn(ClO4)2·6H2O
Número MDL MFCD00150255
Sinónimo manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganeso(2+);diperclorato;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 361.92
PubChem CID 203855
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.93
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Sólido comburente Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) perchlorate hexahydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.