Learn More
Nitrato de manganeso(II) tetrahidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10117993 250 g Frasco de plástico 250 g
10259833 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193462500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20694-39-7 | MnN2O6·4H2O | 251.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20694-39-7
Fórmula molecular MnN2O6·4H2O
Peso molecular (g/mol) 251.01
Número MDL MFCD00149789
Clave InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
Nombre IUPAC manganeso(2+);dinitrato;tetrahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Color Rosa
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Mn(NO3)2·4H2O
Fieser 02,257
Índice Merck 10, 5555
Información de solubilidad Solubility in water: 3800g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.