Learn More
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Código de producto. 15656090 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15656090 100 g Glass Bottle 100 g
15666090 1 kg Glass Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656090 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 63547100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥97.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20694-39-7
Fórmula molecular H8MnN2O10
Peso molecular (g/mol) 251.006
Número MDL MFCD00149789
Clave InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
Nombre IUPAC manganeso(2+);dinitrato;tetrahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Color Rosa
pH Acidic
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Mn(NO3)2 · 4H2O
Número UN UN2724
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.0% (KT)
Olor Odorless
Envase Glass Bottle