Learn More
Metóxido de manganeso (II)
Código de producto. 11338067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338067 25 g 25 g
11318067 1 g 1 g
11328067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022563.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7245-20-7 | C2H6MnO2 | 117,006 g/mol
El metóxido de manganeso (II) se utiliza como un compuesto bioquímico para la investigación proteómica y también se utiliza de manera conveniente para carboxilar compuestos de metileno activos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7245-20-7
Fórmula molecular C2H6MnO2
Peso molecular (g/mol) 117.006
Número MDL MFCD00061476
Clave InChI UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
PubChem CID 10219413
Nombre IUPAC manganeso(2 +); metanolato
SMILES C[O-].C[O-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) methoxide
Fórmula lineal Mn(OCH3)2
Cantidad 25 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.01
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación