Learn More
Yoduro de manganeso(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373018 50 g 50 g
11363018 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032808.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7790-33-2
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-33-2
Número MDL MFCD00016225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) iodide
Punto de fusión 638°C
Nombre de nota Anhydrous
Color De rojo a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Densidad 5.0 g/mL
Fórmula lineal MnI2
Índice Merck 14,5732
Información de solubilidad Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.75
Porcentaje de pureza 98%