Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10376090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10376090 1 kg 1 KG
10181620 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1850/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
Color Rojo
pH 4 to 6
Forma física Polvo sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.