Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15627950 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15627950 500 g Poly bottle 500 g
15617950 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627950 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M3634500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Color Rosa
pH 4.0 to 6.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MnCl2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Completely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.913g/cu.cm