Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347287 100 g 100 g
11357287 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011563.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganese(II) chloride tetrahydrate is used in the tailing of DNA - MnCl2 buffer is recommended for dC and dG tailing and in reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Color Rosa
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Pink Crystalline/powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Densidad 2.010 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.90 (125.84 Anhydrous)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganous chloride tetrahydrate