Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 99.99% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15651750 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15651750 5 g Glass Bottle 5 g
15641750 25 g Poly Bottle 25 g
15631750 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651750 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2037345G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al 99,99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Punto de fusión 58°C
Color Rosa
Cantidad 5 g
Fórmula lineal MnCl2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Porcentaje de pureza 99.99% (trace metals basis)
Envase Glass Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 1.913g/cu.cm