Learn More
Cloruro de Manganeso(II) Monohidrato, TRC
Código de producto. 30470209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470209 50 g 50 g
30478920 5 g 5 g
30470399 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16431850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64333-01-3
Fórmula molecular Cl2Mn . H2O
Peso molecular (g/mol) 143.85
Sinónimo Manganese Chloride Monohydrate, Manganese dichloride monohydrate
Nombre IUPAC manganeso(2+); dicloruro; hidratar
SMILES O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) Chloride Monohydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.8863