Learn More
Cloruro de manganeso(II), +99 %, anhidro, malla - 80, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10495175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495175 10 g Frasco de vidrio 10 g
10607382 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495175 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223610100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Peso molecular (g/mol) 125.84
Número MDL MFCD00011114
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1190°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride
Punto de fusión 650°C
Nombre de nota 99+%
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2
Fieser 07,222
Índice Merck 15, 5793
Información de solubilidad Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.84
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) chloride