Learn More
Carbonato de manganeso(II) hidrato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636222 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 10636222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222540010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) carbonate hydrate
Nombre de nota 90%
CAS 34156-69-9
Forma física Polvo amorfo tamp.
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Complexometry)
Fórmula molecular CMnO3
Fórmula lineal MnCO3·xH2O
Número MDL MFCD00149794
Sinónimo manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute inorganic acid, insoluble in alcohol, practically insoluble in common organic acids
Clave InChI XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mn++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC manganeso(2+);carbonato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 114.95
PubChem CID 24848673
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.95
Porcentaje de pureza 90%
Pérdida por secado 3% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.12
Densidad 3.1200g/mL