Learn More
Bromuro de manganeso(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10134120 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10134120 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10134120 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 197130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.65€
    48.65€ / 50 g
    Ahorro 8.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide tetrahydrate
Nombre de nota 98%
CAS 10031-20-6
Color Rosa
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular Br2H8MnO4
Fórmula lineal MnBr2·4H2O
Número MDL MFCD00149791
Índice Merck 14, 5725
Sinónimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
Peso molecular (g/mol) 286.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.82
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) bromide tetrahydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.