Learn More
Bromuro de manganeso(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410750 10 g 10 g
11420750 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044443.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-20-6
Fórmula molecular Br2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 286.81
Número MDL MFCD00149791
Clave InChI HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (II) bromide hydrate
Punto de fusión 64.3°C (decomposition)
Color Rosa
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5725
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic