Learn More
Bromuro de manganeso(II), anhidro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423887 25 g 25 g
11433887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18321.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-03-2
Fórmula molecular MnBr2
Número MDL MFCD00011113
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide
Punto de fusión 698°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,5725
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.38
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese bromide