Learn More
Bromuro de manganeso(II), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10434555 100 g Frasco de vidrio 100 g
10388100 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10434555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-03-2
Fórmula molecular Br2Mn
Peso molecular (g/mol) 214.76
Número MDL MFCD00011113
Specifications
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide
Nombre de nota Anhydrous
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal MnBr2
Índice Merck 15, 5790
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.38
Densidad 4.3800g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.