Learn More
Bromuro de manganeso(II), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10388100 25 g Frasco de vidrio 25 g
10434555 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-03-2
Fórmula molecular Br2Mn
Peso molecular (g/mol) 214.76
Número MDL MFCD00011113
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide
Nombre de nota Anhydrous
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal MnBr2
Índice Merck 15, 5790
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.38
Densidad 4.3800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.