Learn More
Acetato de manganeso(II) tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723475 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723475 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10700911 25 g Frasco de plástico 25 GR
10082740 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723475 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6156-78-1
Fórmula molecular C4H14MnO8
Peso molecular (g/mol) 245.09
Número MDL MFCD00062552
Clave InChI CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Rosa
pH 6 to 7 (5% soln.)
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Mn·4H2O
Temperatura de inflamación >130°C
Índice Merck 14, 5724
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC manganeso(2+); diacetato; tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.58
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate